Läs mer
Iso Fluconazole, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2RS)-2-(2,4-Difluorophenyl)-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)-3-(4H-1,2,4-triazol-4-yl)propan-2-ol |
| CAS | 89429-59-4 |
| Molekylformel | C13 H12 F2 N6 O |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | (2RS)-2-(2,4-Difluorophenyl)-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)-3-(4H-1,2,4-triazol-4-yl)propan-2-ol, Fluconazole Imp. A (EP) |
| InChI formel | InChI=1S/C13H12F2N6O/c14-10-1-2-11(12(15)3-10)13(22,4-20-8-17-18-9-20)5-21-7-16-6-19-21/h1-3,6-9,22H,4-5H2 |
| LEDER | OC(Cn1cnnc1)(Cn2cncn2)c3ccc(F)cc3F |
| IUPAC-namn | 2-(2,4-difluorophenyl)-1-(1,2,4-triazol-1-yl)-3-(1,2,4-triazol-4-yl)propan-2-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 306.27 |
| Formel vikt | 306.1041 |