missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Iso Furosemide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Chloro-4-[(furan-2-ylmethyl)-amino]-5-sulfamoylbenzoic Acid |
| CAS | 4818-59-1 |
| Molekylformel | C12 H11 Cl N2 O5 S |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 2-Chloro-4-[(furan-2-ylmethyl)-amino]-5-sulphamoylbenzoic Acid, Furosemide Imp. A (EP) |
| InChI formel | InChI=1S/C12H11ClN2O5S/c13-9-5-10(15-6-7-2-1-3-20-7)11(21(14,18)19)4-8(9)12(16)17/h1-5,15H,6H2,(H,16,17)(H2,14,18,19) |
| LEDER | NS(=O)(=O)c1cc(C(=O)O)c(Cl)cc1NCc2occc2 |
| IUPAC-namn | 2-chloro-4-(furan-2-ylmethylamino)-5-sulfamoylbenzoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 330.74 |
| Formel vikt | 330.0077 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?