Läs mer
iso-Hexane, BAKER ANALYZED, J.T. Baker™
Produktkod. 15558564 Handla allt J.T.Baker Produkter
Change view
Kvantitet:
2.5 L
Förpackning:
Glass
Förpackningsstorlek:
2.5 L
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15558564 2.5 L Glass 2.5 L
1 options
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Produktkod. 15558564 Leverantör JT Baker Leverantörsnummer 9267.2500
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Suitable for determination of Hydrocarbon Oil Index according to ISO 9377-2. Hydrocarbon oil index concentration (as RIVM oil reference standard): max. 0.5mg/L [total peaks between n-decane (C10H22) and n-tetracontane (C40H82)]
  • High quality chemical for laboratory and specialized industrial use
  • Label provides an actual Lot Analysis as a guarantee of purity and consistency
  • Analytical methods used for these determinations are based on standard test procedures described in technical publications
  • Improvements developed by J.T. Baker are employed to achieve a higher degree of reliability
Specifikationer
Kemiskt namn eller material iso-Hexane
Smältpunkt 0°C
CAS 107-83-5
Färg Colorless
Densitet 0.7g/cm3 at 20°C
Kvantitet 2.5 L
Flampunkt −23°C
Förpackning Glass
Fysisk form Liquid
Anteckningar om renhetsgrad Suitable for determination of Hydrocarbon Oil Index according to ISO 9377-2
Rester efter avdunstning Max. 5 ppm
Molekylformel C6H14
Vatten Max. 0.1%
Synonym isohexane, pentane, 2-methyl, 2-methylpentan, 2-methyl pentane, dimethylpropylmethane, 1,1-dimethylbutane, iso-hexane, methyl pentane, unii-49ib0u6mld, 2-methyl-pentane
Kokpunkt 57°C to 63°C
Löslighetsinformation Not or partly miscible in water
InChI-nyckel AFABGHUZZDYHJO-UHFFFAOYSA-N
LEDER CCCC(C)C
IUPAC-namn 2-methylpentane
Molekylvikt (g/mol) 86.178
PubChem CID 7892
Formel vikt 86.18g/mol
Kvalitet BAKER ANALYZED