Läs mer
iso-hexan, för GC, Honeywell Burdick & Jackson™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | iso-Hexane |
| Smältpunkt | -154°C |
| CAS | 64742-49-0 |
| Färg | Färglös |
| Densitet | 0.66 g/cm3 (20°C) |
| Kvantitet | 200 L |
| Flampunkt | -26°C |
| Linjär formel | CH3(CH2)4CH3 |
| MDL-nummer | MFCD00081849 |
| Kokpunkt | 48°C to 65°C (1013 hPa) |
| Visa mer |