Läs mer
Invitrogen™ Humant iso-insulin ELISA Utrustning
Kvantitet:
10 x 96 tester
96 tester
Beskrivning
Iso-Insulin Human ELISA Utrustning
Insulin är ett peptidhormon som utsöndras av betaceller i pankreasöarna. Det reglerar kolhydrat-, protein- och lipidmetabolismen genom att förbättra membrantransporten av glukos, aminosyror och vissa joner. Det främjar också glykogenlagring, bildning av triglycerider och syntes av proteiner och nukleinsyror. Insulin är en polypeptidprodukt med 51 aminosyror som produceras av en prekursorpeptid, proinsulin. Proinsulin klyvs post-translationellt till två kedjor (peptid A och peptid B) som är kovalent kopplade via två disulfidbindningar och en molekyl av C-peptid. Insulinbrist resulterar i diabetes mellitus, en av de främsta orsakerna till sjuklighet och dödlighet i den allmänna befolkningen. Insulin finns också i tumörer av b-cellsursprung såsom insulinom.
Specifikationer
Specifikationer
| Tillträdesnummer | P01308 |
| Analysintervall | 31 till 2000 pg/ml |
| Analyskänslighet | 6.15 pg/mL |
| Konjugera | HRP |
| Immunoassay Kit Format | Sandwich ELISA Kit |
| Produkttyp | ELISA |
| Proteinfamilj | Hormones & Receptors |
| Provtyp | Plasma, Serum, Supernatant |
| Målarter | Human |
| För användning med (utrustning) | Kolorimetrisk mikroplattläsare |
| Visa mer |