Läs mer
Invitrogen™ Humant iso-insulin ELISA Utrustning
Produktkod. 18466558
Kvantitet:
10 x 96 tester
96 tester
Produktkod. 18466558
Brand: Invitrogen™ BMS2003
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
ELISA
Iso-Insulin Human ELISA Utrustning
Insulin är ett peptidhormon som utsöndras av betaceller i pankreasöarna. Det reglerar kolhydrat-, protein- och lipidmetabolismen genom att förbättra membrantransporten av glukos, aminosyror och vissa joner. Det främjar också glykogenlagring, bildning av triglycerider och syntes av proteiner och nukleinsyror. Insulin är en polypeptidprodukt med 51 aminosyror som produceras av en prekursorpeptid, proinsulin. Proinsulin klyvs post-translationellt till två kedjor (peptid A och peptid B) som är kovalent kopplade via två disulfidbindningar och en molekyl av C-peptid. Insulinbrist resulterar i diabetes mellitus, en av de främsta orsakerna till sjuklighet och dödlighet i den allmänna befolkningen. Insulin finns också i tumörer av b-cellsursprung såsom insulinom.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Tillträdesnummer P01308
Analysintervall 31 till 2000 pg/ml
Analyskänslighet 6.15 pg/mL
Konjugera HRP
Immunoassay Kit Format Sandwich ELISA Kit
Produkttyp ELISA
Proteinfamilj Hormones & Receptors
Provtyp Plasma, Serum, Supernatant
Målarter Human
För användning med (utrustning) Kolorimetrisk mikroplattläsare
Gene Alias AA986540; IDDM; IDDM1; IDDM2; ILPR; INS; Ins1; Ins-1; Ins2; Ins-2; Ins2-rs1; InsII; Insulin; insulin 1; insulin 2; Insulin A chain; Insulin B chain; insulin I; insulin II; insulin-1; Insulin-1 A chain; Insulin-1 B chain; Insulin-2; Insulin-2 A chain; Insulin-2 B chain; IRDN; Mody; MODY10; Mody4; preproinsulin; proinsulinAA986540; IDDM; IDDM1; IDDM2; ILPR; INS; Ins1; Ins-1; Ins2; Ins-2; Ins2-rs1; InsII; Insulin; insulin 1; insulin 2; Insulin A chain; Insulin B chain; insulin I; insulin II; insulin-1; Insulin-1 A chain; Insulin-1 B chain; Insulin-2; Insulin-2 A chain; Insulin-2 B chain; IRDN; Mody; MODY10; Mody4; preproinsulin; proinsulin;
Gen-ID (Entrez) 3630
Gensymbol INS
Interassay CV 4%
Intraassay CV 3.9%
Kit Innehåll Förbelagd 96 brunnars platta
Etikett eller färgämne HRP
Kvantitet 96 tester
Regulatorisk status RUO
Provvolym Plasma 50μ L, Serum 50μ L, Supernatant 50μ L
Frakt skick Wet Ice
Förvaringskrav 2-8°C
Mål Insulin
Testtid 1 tim 20 min
Total analystid 4 timmar 10 minuter