Läs mer
iso-Miconazole (1-[1-(2,4-Dichlorophenyl)-2-[(2,4-dichlorophenyl)methoxy]ethyl]-1H-imidazole), Mikromol™
Beskrivning
iso-Miconazole (1-[1-(2,4-Dichlorophenyl)-2-[(2,4-dichlorophenyl)methoxy]ethyl]-1H-imidazole)
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | iso-Miconazole |
| CAS | 178813-04-2 |
| Analyt- eller komponentnamn | iso-Miconazole |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C18 H14 Cl4 N2 O |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | 1-[1-(2,4-Dichlorophenyl)-2-[(2,4-dichlorophenyl)methoxy]ethyl]-1H-imidazole, iso-Miconazole |
| InChI formel | InChI=1S/C18H14Cl4N2O/c19-13-2-1-12(16(21)7-13)9-25-10-18(24-6-5-23-11-24)15-4-3-14(20)8-17(15)22/h1-8,11,18H,9-10H2 |
| LEDER | Clc1ccc(COCC(c2ccc(Cl)cc2Cl)n3ccnc3)c(Cl)c1 |
| IUPAC-namn | 1-[1-(2,4-dichlorophenyl)-2-[(2,4-dichlorophenyl)methoxy]ethyl]imidazole |
| Visa mer |