Läs mer
iso-Nadolol (tert-Butyl-d9) (Mixture of Diastereomers), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | iso-Nadolol (tert-Butyl-d9) (Mixture of Diastereomers) |
| CAS | 1246820-10-9 |
| Molekylformel | C17H18D9NO4 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | 5-[3-[(1,1-Dimethylethyl-d9)amino]-2-hydroxypropoxy]-1,2,3,4-tetrahydro-2,3-naphthalenediol, Anabet-d9, Corgard-d9, SQ 11725-d9, Solgol-d9 |
| InChI formel | InChI=1S/C17H27NO4/c1-17(2,3)18-9-13(19)10-22-14-5-4-11-7-15(20)16(21)8-12(11)6-14/h4-6,13,15-16,18-21H,7-10H2,1-3H3/i1D3,2D3,3D3 |
| LEDER | OC1C(O)CC(C=CC(OCC(O)CNC(C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])=C2)=C2C1 |
| IUPAC-namn | 6-[3-[[1,1,1,3,3,3-hexadeuterio-2-(trideuteriomethyl)propan-2-yl]amino]-2-hydroxypropoxy]-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene-2,3-diol |
| Molekylvikt (g/mol) | 318.46 |
| Formel vikt | 318.2505 |