Läs mer
iso-Octane, Honeywell Burdick & Jackson™
Produktkod. 16655903
Change view
200 L
Produktkod.
16655903 200 L
1 options
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Produktkod. 16655903 Leverantör Honeywell Burdick & Jackson Leverantörsnummer 65798200L
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material iso-Octane
Smältpunkt -107°C
CAS 540-84-1
Färg Colorless
CAS Max % 1
Densitet 0.69 g/cm3 (20°C)
Kvantitet 200 L
Flampunkt -12°C
Molekylformel C8H18
Linjär formel CH3(CH2)6CH3
Beilstein 1696876
Synonym Isooctane, 2,2,4-Trimethylpentane
Kokpunkt 99°C (1013 hPa)
InChI-nyckel NHTMVDHEPJAVLT-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC(C)CC(C)(C)C
IUPAC-namn 2,2,4-trimethylpentane
Molekylvikt (g/mol) 114.23
Kvalitet ACS Plus