Läs mer
Iso-pentan, certifierad AR för analys, Fisher Chemical™
Produktkod. 10121820 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mL
2.5 L
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
2.5 L
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10121820 500 mL Bärnstensfärgad glasflaska 500ml
10316100 2.5 L Bärnstensfärgad glasflaska 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Produktkod. 10121820 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer P/1031/08
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
C5H12, CAS-nummer-78-78-4, butan, 2-metyl, 1,1-dimetylpropan, dimetyletylmetan, butaner, 1,1,2-trimetyletan, iso-pentan, iso-c5h12, isoamylhydrid, etyldimetylmetan, isopentan, 3600°C, 3600°C, 3600°C, 3600°C, 3200C Färglös, 72,15 g/mol, QWTDNUCVQCZILF-UHFFFAOYSA-N, 2-metylbutan
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 78-78-4
Molekylformel C5H12
Molekylvikt (g/mol) 72.15
MDL-nummer MFCD00009338
InChI-nyckel QWTDNUCVQCZILF-UHFFFAOYSA-N
Synonym isopentane, isoamylhydride, butane, 2-methyl, dimethylethylmethane, ethyldimethylmethane, 1,1,2-trimethylethane, iso-pentane, 1,1-dimethylpropane, butanes, iso-c5h12
PubChem CID 6556
ChEBI CHEBI:30362
IUPAC-namn 2-metylbutan
LEDER CCC(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Iso-Pentane
Smältpunkt -160 °C
Färg Färglös
Kokpunkt 30 °C
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 500 mL
Ångdensitet 2.48
Formel vikt 72,15 g/mol
Ångtryck 990 mbar vid 20 °C
Fysisk form Vätska
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Methylbutane
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 1
  • Aspirationstoxicitet Kategori 1
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 2
Faroangivelser
  • H224-Extremt brandfarlig vätska och ånga.
  • H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
  • EUH066-Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P331-Framkalla INTE kräkning.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.