Läs mer
Iso-Pentane, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Produktkod. 11914421 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mL
5 L
Förpackning:
Aluminum can
Amber glass bottle
Förpackningsstorlek:
5 L
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
11914421 5 L Aluminum can 5 L
10030290 500 mL Amber glass bottle 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: This product is subject to excise duty on mineral oils in accordance with European Directive 2003/96/EC.
We regret to inform you that this product is not available for the Canary Islands, Ceuta and Melilla. We apologise for the inconvenience.
Product Code. 11914421 Supplier Fisher Chemical Supplier No. P/1030/MS21
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
Regulatory: This product is subject to excise duty on mineral oils in accordance with European Directive 2003/96/EC.
We regret to inform you that this product is not available for the Canary Islands, Ceuta and Melilla. We apologise for the inconvenience.
CAS: 78-78-4 | Molecular Formula: C5H12 | Molecular Weight: 72.15 g/mol
Iso-Pentane, Extra Pure, SLR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 78-78-4
Molekylformel C5H12
Molekylvikt (g/mol) 72.15
MDL-nummer MFCD00009338
InChI-nyckel QWTDNUCVQCZILF-UHFFFAOYSA-N
Synonym isopentane, isoamylhydride, butane, 2-methyl, dimethylethylmethane, ethyldimethylmethane, 1,1,2-trimethylethane, iso-pentane, 1,1-dimethylpropane, butanes, iso-c5h12
PubChem CID 6556
ChEBI CHEBI:30362
IUPAC-namn 2-methylbutane
LEDER CCC(C)C
Specifications
Smältpunkt -160°C
Färg Colorless
Kokpunkt 30°C
Förpackning Aluminum can
Kvantitet 5 L
Ångdensitet 2.48
Formel vikt 72.15g/mol
Ångtryck 990mbar at 20°C
Fysisk form Liquid
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 2-Methylbutane
Signal Word
  • Fara
Hazard Category
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 2
  • Aspirationstoxicitet Kategori 1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Hazard Statement
  • H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • H224-Extremt brandfarlig vätska och ånga.
  • EUH066-Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
Precautionary Statement
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P243-Vidta åtgärder mot statisk elektricitet.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P331-Framkalla INTE kräkning.