Läs mer
Tocris Bioscience™ iso-PPADS tetrasodium salt
Beskrivning
P2X-purinoceptor antagonist (pKi = 6.5) with similar activity to PPADS .
2'4'-isomer also available.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | iso-PPADS tetrasodium salt |
| Kvantitet | 10 mg |
| Formel vikt | 599.3 |
| Renhet | >98% |
| Molekylvikt (g/mol) | 603.328 |