Läs mer
Iso Prometazinhydroklorid, TRC
Produktkod. 30008583
Change view
Kvantitet:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30008583 1 g
17973545 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30008583 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCI8225001G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5568-90-1
Molekylformel C17 H20 N2 S . Cl H
Molekylvikt (g/mol) 320.88
Synonym (2RS)-N,N-Dimethyl-2-(10H-phenothiazin-10-yl)propan-1-amine Hydrochloride, Promethazine Hydrochloride Imp. B (EP) as Hydrochloride, Isopromethazine Hydrochloride, 10H-Phenothiazine-10-ethanamine, N,N,β-trimethyl-, hydrochloride (1:1), 10H-Phenothiazine-10-ethanamine, N,N,β-trimethyl-, monohydrochloride (9CI), Phenothiazine, 10-[2-(dimethylamino)-1-methylethyl]-, monohydrochloride (8CI)
IUPAC-namn N,N-dimetyl-2-fenothiazin-10-ylpropan-1-amin; hydroklorid
LEDER Cl.CC(CN(C)C)N1c2ccccc2Sc3ccccc13
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Isopromethazine Hydrochloride
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C17H20N2S.ClH/c1-13(12-18(2)3)19-14-8-4-6-10-16(14)20-17-11-7-5-9-15(17)19;/h4-11,13H,12H2,1-3H3;1H
Formel vikt 320.1114
Procent renhet >95%