Läs mer
Isopropanol, LC/MS-kvalitet, Thermo Scientific
GREENER_CHOICE
Produktkod. 30280933 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mL
1 L
2.5 L
Förpackningsstorlek:
2.5 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30280933 500 mL -
30280934 1 L -
30280935 2.5 L 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30280933 Leverantör Thermo Scientific Leverantörsnummer T004610500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    640.00 SEK
    516.34 SEK / 500ml
    Save 123.66 SEK
    19% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-08-2026
Kemiska identifierare
Molekylvikt (g/mol) 60.1 g/mol
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Isopropanol
Kvantitet 500 mL
CAS 67-63-0
Förpackning Glasflaska
Kokpunkt 81°C
Procent renhet 99.90%
Kvalitet LC-MS
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Isopropanol
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Isopropanol