missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
iso-Propyl-1,1,1,3,3,3-d6-amine, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Isopropyl-1,1,1,3,3,3-d6-amine |
| CAS | 55432-59-2 |
| Molekylformel | C3 2H6 H3 N |
| Kvantitet | 0.5 g |
| Synonym | 2-Propan-1,1,1,3,3,3-d6-amine (9 CI), Isopropyl-d6-amine, Isopropyl-1,1,1,3,3,3-d6-amine |
| InChI formel | InChI=1 S/C3H9N/c1-3(2)4/h3H,4H2,1-2H3/i1D3,2D3 |
| LEDER | [2 H]C([2 H])([2 H])C(N)C([2 H])([2 H])[2 H] |
| IUPAC-namn | 1,1,1,3,3,3-hexadeuteriopropan-2-amine |
| Molekylvikt (g/mol) | 65.147 |
| Formel vikt | 65.111 g/mol |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?