missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
iso-Propyl-1,1,1,3,3,3-d6-amine HCl, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Propanamine-1,1,1,3,3,3-D6 Hydrochloride |
| CAS | 126794-59-0 |
| Molekylformel | C3 D6 H3 N . Cl H |
| Kvantitet | 0.25 g |
| Synonym | 2-Propan-1,1,1,3,3,3-d6-amine, hydrochloride (9 CI), Isopropyl-d6-amine hydrochloride, Isopropyl-1,1,1,3,3,3-d6-amine hydrochloride, 2-Aminopropane-1,1,1,3,3,3-d6 hydrochloride, 2-Aminopropane-1,1,1,3,3,3-D6 hydrochloride, 2-Propanamine-1,1,1,3,3,3-D6 hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1 S/C3H9N.ClH/c1-3(2)4;/h3H,4H2,1-2H3;1 H/i1D3,2D3; |
| LEDER | Cl.[2 H]C([2 H])([2 H])C(N)C([2 H])([2 H])[2 H] |
| IUPAC-namn | 1,1,1,3,3,3-hexadeuteriopropan-2-amine;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 101.6082 |
| Formel vikt | 101.0878 g/mol |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?