Läs mer
iso-Propyl-2-d1-amine, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Propanamine-2-D |
| CAS | 31053-04-0 |
| Molekylformel | C3 D H8 N |
| Kvantitet | 0.05 g |
| Synonym | Isopropyl-1-d-amine (8 CI), iso-Propyl-2-d1-amine, 2-Propan-2-d-amine, Isopropyl-2-d-amine, 2-Aminopropane-2-d1, 2-Aminopropane-2-D, 2-Propanamine-2-D |
| InChI formel | InChI=1 S/C3H9N/c1-3(2)4/h3H,4H2,1-2H3/i3D |
| LEDER | [2 H]C(C)(C)N |
| IUPAC-namn | 2-deuteriopropan-2-amine |
| Molekylvikt (g/mol) | 60.1164 |
| Formel vikt | 60.0798 g/mol |
| Visa mer |