Läs mer
iso-Propyl 4-Hydroxybenzoate-2,3,5,6-d4, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Isopropyl 4-Hydroxybenzoate-2,3,5,6-D4 |
| CAS | 1219798-72-7 |
| Molekylformel | C10H8D4O3 |
| Kvantitet | 2 mg |
| Synonym | iso-Propyl 4-Hydroxybenzoate-2,3,5,6-d4, Benzoic-2,3,5,6-d4 acid, 4-hydroxy-, 1-methylethyl ester, 4-Hydroxybenzoic-2,3,5,6-d4 acid isopropyl ester, Isopropyl 4-hydroxybenzoate-d4, Isopropyl 4-hydroxybenzoate-2,3,5,6-D4, Isopropyl p-hydroxybenzoate-d4, Isopropylparaben-d4, p-Hydroxybenzoic acid isopropyl ester-d4 |
| InChI formel | InChI=1S/C10H12O3/c1-7(2)13-10(12)8-3-5-9(11)6-4-8/h3-7,11H,1-2H3/i3D,4D,5D,6D |
| LEDER | [2H]C1=C(C(OC(C)C)=O)C([2H])=C([2H])C(O)=C1[2H] |
| IUPAC-namn | isopropyl 4-hydroxybenzoate-2,3,5,6-d4 |
| Molekylvikt (g/mol) | 184.23 |
| Formel vikt | 184.1 |