Specifications
| Smältpunkt | -73 °C |
| Färg | Färglös |
| Kokpunkt | 88,8 °C |
| Förpackning | Plastbelagd glasflaska |
| Kvantitet | 2.5 L |
| Ångdensitet | &3.5 |
| Formel vikt | 102,13 g/mol |
| Ångtryck | 61 mbar vid 20 °C |
| Fysisk form | Vätska |
Safety and Handling
Product Identifier
- iso-Propyl acetate
- Fara
- Brandfarlig vätska Kategorija 2
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
- EUH066-Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.