Läs mer
iso-Propyl Alcohol-d8 (Reagent grade), CDN
Produktkod. 30313030
Change view
Kvantitet:
5 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30313030 10 g
30314205 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30313030 Leverantör CDN Leverantörsnummer CDND073610G
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Propanol-d8
CAS 22739-76-0
Molekylformel C3 2H8 O
Kvantitet 10 g
InChI formel InChI=1 S/C3H8O/c1-3(2)4/h3-4 H,1-2H3/i1D3,2D3,3 D,4 D
LEDER [2 H]OC([2 H])(C([2 H])([2 H])[2 H])C([2 H])([2 H])[2 H]
IUPAC-namn 1,1,1,2,3,3,3-heptadeuterio-2-deuteriooxypropane
Molekylvikt (g/mol) 68.14
Formel vikt 68.1077 g/mol
Procent renhet 99 atom % D, min 99% Chemical Purity