Läs mer
iso-propylalkohol-d8 (reagenskvalitet), CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Propanol-d8 |
| CAS | 22739-76-0 |
| Molekylformel | C3 2H8 O |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1 S/C3H8O/c1-3(2)4/h3-4 H,1-2H3/i1D3,2D3,3 D,4 D |
| LEDER | [2 H]OC([2 H])(C([2 H])([2 H])[2 H])C([2 H])([2 H])[2 H] |
| IUPAC-namn | 1,1,1,2,3,3,3-heptadeuterio-2-deuteriooxypropan |
| Molekylvikt (g/mol) | 68.14 |
| Formel vikt | 68,1077 g/mol |
| Procent renhet | 99 atom % D, min 99 % kemisk renhet |