Läs mer
iso-Propyl-d7-amin, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Isopropyl-d7-amine |
| CAS | 106658-09-7 |
| Molekylformel | C3 D7 H2 N |
| Kvantitet | 0.5 g |
| Synonym | 2-Propan-1,1,1,2,3,3,3-d7-amine, Isopropylamine-d7, iso-Propyl-d7-amine, 2-Propan-1,1,1,2,3,3,3-d7-amine (9 CI) |
| InChI formel | InChI=1 S/C3H9N/c1-3(2)4/h3H,4H2,1-2H3/i1D3,2D3,3 D |
| LEDER | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])(N)C([2 H])([2 H])[2 H] |
| IUPAC-namn | 1,1,1,2,3,3,3-heptadeuteriopropan-2-amin |
| Molekylvikt (g/mol) | 66.15 |
| Formel vikt | 66.1174 g/mol |
| Visa mer |