Läs mer
iso-propyl-d7-amin HCl, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Isopropyl-d7-amine Hydrochloride |
| CAS | 106658-10-0 |
| Molekylformel | C3 2H7 H2 N . Cl H |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 2-Propan-1,1,1,2,3,3,3-d7-amine, hydrochloride (9 CI), Isopropyl-d7-amine Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1 S/C3H9N.ClH/c1-3(2)4;/h3H,4H2,1-2H3;1 H/i1D3,2D3,3 D; |
| LEDER | Cl.[2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])(N)C([2 H])([2 H])[2 H] |
| IUPAC-namn | 1,1,1,2,3,3,3-heptadeuteriopropan-2-amin; hydroklorid |
| Molekylvikt (g/mol) | 102.61 |
| Formel vikt | 102.0941 g/mol |
| Visa mer |