Läs mer
iso-propyl-d7-amin HCl, CDN
Produktkod. 30327041
Change view
Kvantitet:
0.5 g
1 g
Förpackningsstorlek:
0.5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30327041 0.5 g 0.5g
30320244 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30327041 Leverantör CDN Leverantörsnummer CDND51930.5G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Upptäck 4000+ högkvalitativa deutererade compounds, som skickas direkt från lager för snabbhet. Vi erbjuder många unika API:er, inklusive aktiva läkemedelsingredienser, nitrosaminer, aminosyror, steroider, gaser, bekämpningsmedel och fettsyror.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Kemiskt namn eller material Isopropyl-d7-amine Hydrochloride
CAS 106658-10-0
Molekylformel C3 2H7 H2 N . Cl H
Kvantitet 0.5 g
Synonym 2-Propan-1,1,1,2,3,3,3-d7-amine, hydrochloride (9 CI), Isopropyl-d7-amine Hydrochloride
InChI formel InChI=1 S/C3H9N.ClH/c1-3(2)4;/h3H,4H2,1-2H3;1 H/i1D3,2D3,3 D;
LEDER Cl.[2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])(N)C([2 H])([2 H])[2 H]
IUPAC-namn 1,1,1,2,3,3,3-heptadeuteriopropan-2-amin; hydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 102.61
Formel vikt 102.0941 g/mol
Procent renhet 99 atom % D, min 98% Chemical Purity
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.