Läs mer
iso-propyleter, BAKER ANALYZED™ ACS Reagens, J.T. Baker™
Produktkod. 15548554 Handla allt J.T.Baker Produkter
Change view
Kvantitet:
1 L
Förpackning:
Aluminiumflaska
Förpackningsstorlek:
1 L
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15548554 1 L Aluminiumflaska 1 L
1 options
Produktkod. 15548554 Leverantör Avantor J.T.Baker Leverantörsnummer 924322
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Högkvalitativa kemikalier för laboratorie- och specialiserad industriell användning
Kemiska identifierare
CAS 108-20-3
Molekylformel C6H14O
Molekylvikt (g/mol) 102.177
InChI-nyckel ZAFNJMIOTHYJRJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym diisopropyl ether, isopropyl ether, propane, 2,2'-oxybis, 2-isopropoxypropane, diisopropyl oxide, diisopropylether, ether, isopropyl, 2,2'-oxydipropane, isopropylether, bis isopropyl ether
PubChem CID 7914
IUPAC-namn 2-propan-2-yloxipropan
LEDER CC(C)OC(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material iso-Propyl Ether
Flampunkt −28.00°C
Förpackning Aluminiumflaska
Kvantitet 1 L
Densitet 1L = 0.78kg
Formel vikt 102.18
Kvalitet BAGARE ANALYZED™ ACS-reagens
compliance-icons compliance-icons
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P370+P378-Vid brand: Släck med .
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).