Läs mer
Iso Rizatriptan, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Iso Rizatriptan |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H19N5/c1-19(2)6-5-14-8-13-7-12(3-4-15(13)18-14)9-20-11-16-10-17-20/h3-4,7-8,10-11,18H,5-6,9H2,1-2H3 |
| Formel vikt | 269.164 |