Läs mer
Brady™ ISO Säkerhetsskylt - Desinficera yta, nederländsk
Produktkod. 30280567
Change view
Mått (L x B):
150 x 50 mm
148 x 210 mm
210 x 297 mm
297 x 105 mm
297 x 420 mm
450 x 150 mm
600 x 200 mm
Material:
Aluminium
Laminerad polyester
Polypropen
20 product options available for selection
Product selection table with 20 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (L x B) Material
30280567 150 x 50 mm Laminerad polyester
30280467 297 x 105 mm Laminerad polyester
30280523 450 x 150 mm Laminerad polyester
30280416 600 x 200 mm Laminerad polyester
30280479 148 x 210 mm Laminerad polyester
30280526 210 x 297 mm Laminerad polyester
30280433 297 x 420 mm Laminerad polyester
30280595 150 x 50 mm Polypropen
30280410 297 x 105 mm Polypropen
30280456 450 x 150 mm Polypropen
30280587 600 x 200 mm Polypropen
30280403 148 x 210 mm Polypropen
30280559 210 x 297 mm Polypropen
30280483 297 x 420 mm Polypropen
30280459 150 x 50 mm Aluminium
30280473 297 x 105 mm Aluminium
30280542 450 x 150 mm Aluminium
30280519 148 x 210 mm Aluminium
30280511 210 x 297 mm Aluminium
30280508 297 x 420 mm Aluminium
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 20 options available.
20 options
Produktkod. 30280567 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 323307
Beräknad leverans: 12-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Skylta för att indikera att ytan måste desinficeras. Texten är på nederländska.
  • Skylt följer ISO 7010
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO 7010, överensstämmande med direktiv 2011/65/EU och 2015/863
Alternativt artikelnummer M/M062/NL540/PE-150x50-1
Avsluta Gloss
Kvalitet M062
Material Laminerad polyester
Kvantitet 1 st.
Monteringstyp Ytmontering, Väggfäste
För användning med (applikation) Anläggningsidentifiering, säkerhetsidentifiering
Höjd (engelska) 1,97 tum
Höjd (metrisk) 50 mm
Tjocklek 0.1 mm
Bredd (engelska) 5,91 tum
Bredd (metrisk) 150 mm
Temperaturområde (metriskt) -40 °C till +110 °C
Form Rektangulär
Temperaturområde (engelska) -40 °F till +230 °F
Språk Nederländska
Mått (L x B) 150 x 50 mm
Visad text Oppervlak desinfecteren
Produkttyp Personlig hygienskylt
Färg Vit på blått