Beskrivning
- Skylt följer ISO 7010
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | ISO 7010; Överensstämmande med direktiv 2011/65/EU och 2015/863 |
| Alternativt artikelnummer | M/M062/EN594/PP-297x105-1 |
| Kvalitet | M062 |
| Material | Polypropen |
| Kvantitet | 1 st. |
| Monteringstyp | Ytmontering, Väggfäste |
| För användning med (applikation) | Anläggningsidentifiering, säkerhetsidentifiering |
| Höjd (engelska) | 4,13 tum |
| Höjd (metrisk) | 105 mm |
| Tjocklek | 1.55 mm |
| Visa mer |