Läs mer
Brady™ ISO Safety Sign - Disinfect Surface, French
Produktkod. 30280556
Change view
Mått (L x B):
150 x 50 mm
148 x 210 mm
210 x 297 mm
297 x 105 mm
297 x 420 mm
450 x 150 mm
600 x 200 mm
Material:
Aluminium
Laminerad polyester
Polypropen
20 product options available for selection
Product selection table with 20 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (L x B) Material
30280556 600 x 200 mm Laminerad polyester
30280536 150 x 50 mm Laminerad polyester
30280515 297 x 105 mm Laminerad polyester
30280477 450 x 150 mm Laminerad polyester
30280407 148 x 210 mm Laminerad polyester
30280521 210 x 297 mm Laminerad polyester
30280496 297 x 420 mm Laminerad polyester
30280417 150 x 50 mm Polypropen
30280415 297 x 105 mm Polypropen
30280436 450 x 150 mm Polypropen
30280569 600 x 200 mm Polypropen
30280446 148 x 210 mm Polypropen
30280551 210 x 297 mm Polypropen
30280541 297 x 420 mm Polypropen
30280589 150 x 50 mm Aluminium
30280475 297 x 105 mm Aluminium
30280437 450 x 150 mm Aluminium
30280452 148 x 210 mm Aluminium
30280576 210 x 297 mm Aluminium
30280401 297 x 420 mm Aluminium
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 20 options available.
20 options
Produktkod. 30280556 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 323270
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Sign to signify that the surface must be disinfected. Text is in French.
  • Sign compliant to ISO 7010
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO 7010; Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863
Alternativt artikelnummer M/M062/FR808/PE-600x200-1
Avsluta Gloss
Kvalitet M062
Material Laminerad polyester
Kvantitet 1 Ea.
Monteringstyp Surface Mount, Wall Mount
För användning med (applikation) Facility Identification, Safety Identification
Höjd (engelska) 7.87 in.
Höjd (metrisk) 200 mm
Tjocklek 0.1 mm
Bredd (engelska) 23.62 in.
Bredd (metrisk) 600 mm
Temperaturområde (metriskt) -40°C to +110°C
Form Rectangular
Temperaturområde (engelska) -40°F to +230°F
Språk French
Mått (L x B) 600 x 200 mm
Visad text Désinfectez la surface
Produkttyp Personal Hygiene Sign
Färg White on Blue