Läs mer
Brady™ ISO Safety Sign - Disinfect Your Hands, Dutch
Produktkod. 30280402
Change view
Mått (L x B):
150 x 50 mm
148 x 210 mm
210 x 297 mm
297 x 105 mm
297 x 420 mm
450 x 150 mm
600 x 200 mm
Material:
Aluminium
Laminerad polyester
Polypropen
20 product options available for selection
Product selection table with 20 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (L x B) Material
30280402 600 x 200 mm Laminerad polyester
30280424 150 x 50 mm Laminerad polyester
30280513 297 x 105 mm Laminerad polyester
30280434 450 x 150 mm Laminerad polyester
30280575 148 x 210 mm Laminerad polyester
30280507 210 x 297 mm Laminerad polyester
30280447 297 x 420 mm Laminerad polyester
30280471 150 x 50 mm Polypropen
30280412 297 x 105 mm Polypropen
30280449 450 x 150 mm Polypropen
30280566 600 x 200 mm Polypropen
30280512 148 x 210 mm Polypropen
30280413 210 x 297 mm Polypropen
30280557 297 x 420 mm Polypropen
30280529 150 x 50 mm Aluminium
30280593 297 x 105 mm Aluminium
30280560 450 x 150 mm Aluminium
30280445 148 x 210 mm Aluminium
30280544 210 x 297 mm Aluminium
30280562 297 x 420 mm Aluminium
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 20 options available.
20 options
Produktkod. 30280402 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 322302
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Sign to signify that hands must be disinfected. Text is in Dutch.
  • Sign compliant to ISO 7010
Specifications
Certifikat och efterlevnad ISO 7010; Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863
Alternativt artikelnummer M/M061/NL539/PE-600x200-1
Avsluta Gloss
Kvalitet M061
Material Laminerad polyester
Kvantitet 1 Ea.
Monteringstyp Surface Mount, Wall Mount
För användning med (applikation) Facility Identification, Safety Identification
Höjd (engelska) 7.87 in.
Höjd (metrisk) 200 mm
Tjocklek 0.1 mm
Bredd (engelska) 23.62 in.
Bredd (metrisk) 600 mm
Temperaturområde (metriskt) -40°C to +110°C
Form Rectangular
Temperaturområde (engelska) -40°F to +230°F
Språk Dutch
Mått (L x B) 600 x 200 mm
Visad text Handen desinfecteren
Produkttyp Personal Hygiene Sign
Färg White on Blue