Läs mer
Brady™ ISO Safety Sign - Disinfect Surface, German
Produktkod. 30280419
Change view
Mått (L x B):
150 x 50 mm
148 x 210 mm
210 x 297 mm
297 x 105 mm
297 x 420 mm
450 x 150 mm
600 x 200 mm
Material:
Aluminium
Laminerad polyester
Polypropen
20 product options available for selection
Product selection table with 20 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (L x B) Material
30280419 150 x 50 mm Laminerad polyester
30280517 297 x 105 mm Laminerad polyester
30280405 450 x 150 mm Laminerad polyester
30280418 600 x 200 mm Laminerad polyester
30280439 148 x 210 mm Laminerad polyester
30280549 210 x 297 mm Laminerad polyester
30280485 297 x 420 mm Laminerad polyester
30280570 150 x 50 mm Polypropen
30280444 297 x 105 mm Polypropen
30280530 450 x 150 mm Polypropen
30280453 600 x 200 mm Polypropen
30280520 148 x 210 mm Polypropen
30280499 210 x 297 mm Polypropen
30280461 297 x 420 mm Polypropen
30280535 150 x 50 mm Aluminium
30280509 297 x 105 mm Aluminium
30280503 450 x 150 mm Aluminium
30280406 148 x 210 mm Aluminium
30280454 210 x 297 mm Aluminium
30280465 297 x 420 mm Aluminium
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 20 options available.
20 options
Produktkod. 30280419 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 323287
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Sign to signify that the surface must be disinfected. Text is in German.
  • Sign compliant to ISO 7010
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO 7010; Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863
Alternativt artikelnummer M/M062/DE454/PE-150x50-1
Avsluta Gloss
Kvalitet M062
Material Laminerad polyester
Kvantitet 1 Ea.
Monteringstyp Surface Mount, Wall Mount
För användning med (applikation) Facility Identification, Safety Identification
Höjd (engelska) 1.97 in.
Höjd (metrisk) 50 mm
Tjocklek 0.1 mm
Bredd (engelska) 5.91 in.
Bredd (metrisk) 150 mm
Temperaturområde (metriskt) -40°C to +110°C
Form Rectangular
Temperaturområde (engelska) -40°F to +230°F
Språk German
Mått (L x B) 150 x 50 mm
Visad text Oberfläche desinfizieren
Produkttyp Personal Hygiene Sign
Färg White on Blue