Läs mer
Brady™ ISO Säkerhetsskylt – Desinficera yta, piktogram
Produktkod. 30280580 Handla allt Brady Produkter
Change view
Material:
Aluminium
Laminerad polyester
Polypropen
Diameter (metrisk):
50 mm
100 mm
150 mm
200 mm
315 mm
400 mm
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Material Diameter (metrisk)
30280580 Laminerad polyester 150 mm
30280432 Laminerad polyester 50 mm
30280553 Laminerad polyester 100 mm
30280455 Laminerad polyester 200 mm
30280491 Laminerad polyester 315 mm
30280488 Polypropen 150 mm
30280400 Polypropen 200 mm
30280565 Polypropen 315 mm
30280470 Polypropen 400 mm
30280411 Aluminium 150 mm
30280522 Aluminium 200 mm
30280443 Aluminium 315 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Produktkod. 30280580 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 323237
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    45.35 SEK
    38.17 SEK / Paket med 1
    Save 7.18 SEK
    15% Av
Beräknad leverans: 09-12-2026
Skylta för att indikera att ytan måste desinficeras. Universellt piktogram utan text.
  • Skylt följer ISO 7010
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO 7010; Överensstämmande med direktiv 2011/65/EU och 2015/863
Alternativt artikelnummer M/M062/NT/PE-DIA150-1
Avsluta Gloss
Kvalitet M062
Material Laminerad polyester
Kvantitet 1 st.
Diameter (engelska) 5,91 tum
Diameter (metrisk) 150 mm
Monteringstyp Ytmontering, Väggfäste
För användning med (applikation) Anläggningsidentifiering, säkerhetsidentifiering
Tjocklek 0.1 mm
Temperaturområde (metriskt) -40 °C till +110 °C
Form Rund
Temperaturområde (engelska) -40 °F till +230 °F
Språk Universell
Produkttyp Personlig hygienskylt
Färg Vit på blått