Läs mer
Brady™ ISO Safety Sign - Disinfect Surface, Pictogram
Produktkod. p-200109845
Material:
Aluminium
Laminerad polyester
Polypropen
Diameter (metrisk):
50 mm
100 mm
150 mm
200 mm
315 mm
400 mm
Produktkod. 30280432
Brand: Brady™ 323235
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Sign to signify that the surface must be disinfected. Universal pictogram with no text.
  • Sign compliant to ISO 7010
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO 7010; Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863
Alternativt artikelnummer M/M062/NT/PE-DIA50-2
Avsluta Gloss
Kvalitet M062
Material Laminerad polyester
Kvantitet 2/Pk.
Diameter (engelska) 1.97 in.
Diameter (metrisk) 50 mm
Monteringstyp Surface Mount, Wall Mount
För användning med (applikation) Facility Identification, Safety Identification
Tjocklek 0.1 mm
Temperaturområde (metriskt) -40°C to +110°C
Form Round
Temperaturområde (engelska) -40°F to +230°F
Språk Universal
Produkttyp Personal Hygiene Sign
Färg White on Blue