Läs mer
Brady™ ISO Säkerhetsskylt – Desinficera dina händer, Dutch
Produktkod. 30280593 Handla allt Brady Produkter
Change view
Mått (L x B):
150 x 50 mm
148 x 210 mm
210 x 297 mm
297 x 105 mm
297 x 420 mm
450 x 150 mm
600 x 200 mm
Material:
Aluminium
Laminerad polyester
Polypropen
20 product options available for selection
Product selection table with 20 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (L x B) Material
30280593 297 x 105 mm Aluminium
30280424 150 x 50 mm Laminerad polyester
30280513 297 x 105 mm Laminerad polyester
30280434 450 x 150 mm Laminerad polyester
30280402 600 x 200 mm Laminerad polyester
30280575 148 x 210 mm Laminerad polyester
30280507 210 x 297 mm Laminerad polyester
30280447 297 x 420 mm Laminerad polyester
30280471 150 x 50 mm Polypropen
30280412 297 x 105 mm Polypropen
30280449 450 x 150 mm Polypropen
30280566 600 x 200 mm Polypropen
30280512 148 x 210 mm Polypropen
30280413 210 x 297 mm Polypropen
30280557 297 x 420 mm Polypropen
30280529 150 x 50 mm Aluminium
30280560 450 x 150 mm Aluminium
30280445 148 x 210 mm Aluminium
30280544 210 x 297 mm Aluminium
30280562 297 x 420 mm Aluminium
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 20 options available.
20 options
Produktkod. 30280593 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 322314
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    175.00 SEK
    165.26 SEK / Paket med 1
    Save 9.74 SEK
    5% Av
Beräknad leverans: 01-12-2026
Skylt för att ange att händerna måste desinficeras. Texten är på nederländska.
  • Skylt följer ISO 7010
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO 7010; Överensstämmande med direktiv 2011/65/EU och 2015/863
Alternativt artikelnummer M/M061/NL539/ALU-297x105-1
Kvalitet M061
Material Aluminium
Kvantitet 1 st.
Monteringstyp Ytmontering, Väggfäste
För användning med (applikation) Anläggningsidentifiering, säkerhetsidentifiering
Höjd (engelska) 4,13 tum
Höjd (metrisk) 105 mm
Tjocklek 1 mm
Bredd (engelska) 11,69 tum
Bredd (metrisk) 297 mm
Temperaturområde (metriskt) -40 °C till +140 °C
Form Rektangulär
Temperaturområde (engelska) -40 °F till +284 °F
Språk Nederländska
Mått (L x B) 297 x 105 mm
Visad text Handen desinfecteren
Produkttyp Personlig hygienskylt
Färg Vit på blått