Läs mer
Brady™ ISO Safety Sign - Disinfect Your Hands, English
Produktkod. 30280594
Change view
Mått (L x B):
150 x 50 mm
148 x 210 mm
210 x 297 mm
297 x 105 mm
297 x 420 mm
450 x 150 mm
600 x 200 mm
Material:
Aluminium
Laminerad polyester
Polypropen
20 product options available for selection
Product selection table with 20 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (L x B) Material
30280594 600 x 200 mm Polypropen
30280474 150 x 50 mm Laminerad polyester
30280525 297 x 105 mm Laminerad polyester
30280590 450 x 150 mm Laminerad polyester
30280422 600 x 200 mm Laminerad polyester
30280528 148 x 210 mm Laminerad polyester
30280441 210 x 297 mm Laminerad polyester
30280493 297 x 420 mm Laminerad polyester
30280539 150 x 50 mm Polypropen
30280591 297 x 105 mm Polypropen
30280480 450 x 150 mm Polypropen
30280448 148 x 210 mm Polypropen
30280547 210 x 297 mm Polypropen
30280420 297 x 420 mm Polypropen
30280427 150 x 50 mm Aluminium
30280450 297 x 105 mm Aluminium
30280489 450 x 150 mm Aluminium
30280501 148 x 210 mm Aluminium
30280540 210 x 297 mm Aluminium
30280561 297 x 420 mm Aluminium
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 20 options available.
20 options
Produktkod. 30280594 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 322249
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Sign to signify that hands must be disinfected. Text is in English.
  • Sign compliant to ISO 7010
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO 7010; Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863
Alternativt artikelnummer M/M061/EN593/PP-600x200-1
Kvalitet M061
Material Polypropen
Kvantitet 1 Ea.
Monteringstyp Surface Mount, Wall Mount
För användning med (applikation) Facility Identification, Safety Identification
Höjd (engelska) 7.87 in.
Höjd (metrisk) 200 mm
Tjocklek 1.55 mm
Bredd (engelska) 23.62 in.
Bredd (metrisk) 600 mm
Temperaturområde (metriskt) -40°C to +120°C
Form Rectangular
Temperaturområde (engelska) -40°F to +248°F
Språk English
Mått (L x B) 600 x 200 mm
Visad text Disinfect your hands
Produkttyp Personal Hygiene Sign
Färg White on Blue