Läs mer
Brady™ ISO Safety Sign - Disinfect Your Hands, German
Produktkod. 30280563
Change view
Mått (L x B):
150 x 50 mm
148 x 210 mm
210 x 297 mm
297 x 105 mm
297 x 420 mm
450 x 150 mm
600 x 200 mm
Material:
Aluminium
Laminerad polyester
Polypropen
20 product options available for selection
Product selection table with 20 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (L x B) Material
30280563 450 x 150 mm Laminerad polyester
30280478 150 x 50 mm Laminerad polyester
30280500 297 x 105 mm Laminerad polyester
30280502 600 x 200 mm Laminerad polyester
30280414 148 x 210 mm Laminerad polyester
30280431 210 x 297 mm Laminerad polyester
30280460 297 x 420 mm Laminerad polyester
30280486 150 x 50 mm Polypropen
30280578 297 x 105 mm Polypropen
30280564 450 x 150 mm Polypropen
30280428 600 x 200 mm Polypropen
30280451 148 x 210 mm Polypropen
30280514 210 x 297 mm Polypropen
30280568 297 x 420 mm Polypropen
30280429 150 x 50 mm Aluminium
30280527 297 x 105 mm Aluminium
30280585 450 x 150 mm Aluminium
30280487 148 x 210 mm Aluminium
30280550 210 x 297 mm Aluminium
30280490 297 x 420 mm Aluminium
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 20 options available.
20 options
Produktkod. 30280563 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 322281
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Sign to signify that hands must be disinfected. Text is in German.
  • Sign compliant to ISO 7010
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO 7010; Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863
Alternativt artikelnummer M/M061/DE453/PE-450x150-1
Avsluta Gloss
Kvalitet M061
Material Laminerad polyester
Kvantitet 1 Ea.
Monteringstyp Surface Mount, Wall Mount
För användning med (applikation) Facility Identification, Safety Identification
Höjd (engelska) 5.91 in.
Höjd (metrisk) 150 mm
Tjocklek 0.1 mm
Bredd (engelska) 17.72 in.
Bredd (metrisk) 450 mm
Temperaturområde (metriskt) -40°C to +110°C
Form Rectangular
Temperaturområde (engelska) -40°F to +230°F
Språk German
Mått (L x B) 450 x 150 mm
Visad text Hände desinfizieren
Produkttyp Personal Hygiene Sign
Färg White on Blue