Läs mer
Brady™ ISO Safety Sign - Disinfect Your Hands, Pictogram
Produktkod. 30280574
Change view
Material:
Laminerad polyester
Polypropen
Diameter (metrisk):
50 mm
100 mm
150 mm
200 mm
315 mm
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Material Diameter (metrisk)
30280574 Laminerad polyester 50 mm
30280430 Laminerad polyester 100 mm
30280421 Laminerad polyester 150 mm
30280482 Laminerad polyester 200 mm
30280438 Laminerad polyester 315 mm
30280554 Polypropen 150 mm
30280463 Polypropen 200 mm
30280573 Polypropen 315 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 30280574 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 322227
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Sign to signify that hands must be disinfected. Universal pictogram with no text.
  • Sign compliant to ISO 7010
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO 7010; Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863
Alternativt artikelnummer M/M061/NT/PE-DIA50-2
Avsluta Gloss
Kvalitet M061
Material Laminerad polyester
Kvantitet 2/Pk.
Diameter (engelska) 1.97 in.
Diameter (metrisk) 50 mm
Monteringstyp Surface Mount, Wall Mount
För användning med (applikation) Facility Identification, Safety Identification
Tjocklek 0.1 mm
Temperaturområde (metriskt) -40°C to +110°C
Form Round
Temperaturområde (engelska) -40°F to +230°F
Språk Universal
Produkttyp Personal Hygiene Sign
Färg White on Blue