Läs mer
Brady™ ISO Säkerhetsskylt – Desinficera dina händer, universellt
Produktkod. 30280545 Handla allt Brady Produkter
Change view
Material:
Aluminium
Polyester
Polypropen
Diameter (metrisk):
150 mm
200 mm
315 mm
400 mm
500 mm
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Material Diameter (metrisk)
30280545 Polypropen 400 mm
30280495 Aluminium 150 mm
30280533 Aluminium 200 mm
30280531 Aluminium 315 mm
30280476 Polyester 500 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 30280545 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 322235
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    470.00 SEK
    396.72 SEK / Paket med 1
    Save 73.28 SEK
    15% Av
Beräknad leverans: 09-12-2026
Skylt för att ange att händerna måste desinficeras.
  • Skylt följer ISO 7010
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO 7010; Överensstämmande med direktiv 2011/65/EU och 2015/863
Alternativt artikelnummer M/M061/NT/PP-DIA400-1
Kvalitet M061
Material Polypropen
Kvantitet 1 st.
Diameter (engelska) 15,75 tum
Diameter (metrisk) 400 mm
Monteringstyp Ytmontering, Väggfäste
För användning med (applikation) Anläggningsidentifiering, säkerhetsidentifiering
Tjocklek 1.55 mm
Temperaturområde (metriskt) -40 °C till +120 °C
Form Rund
Temperaturområde (engelska) -40 °F till +248 °F
Språk Universell
Produkttyp Personlig hygienskylt
Färg Vit på blått