Läs mer
Brady™ ISO Säkerhetsskylt ''Blinkande brandlarm''
Produktkod. 17861765 Handla allt Brady Produkter
Change view
Material:
Polypropen, PVC
Form:
L-formad
V-formad
Stil:
Klass B
Klass C
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Material Form Stil
17861765 Polypropen, PVC L-formad Klass C
17831795 Polypropen, PVC V-formad Klass C
17821795 Polypropen, PVC L-formad Klass B
17841765 Polypropen, PVC V-formad Klass B
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 17861765 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 311226
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    354.00 SEK
    299.03 SEK / Paket med 1
    Save 54.97 SEK
    15% Av
Beräknad leverans: 23-11-2026
ISO Säkerhetsskylt som visar blinkande brandlarm och lågor.
  • För att indikera en enhet som blinkar för att indikera att brandlarmet har aktiverats
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Klass B
Alternativt artikelnummer F/F018/NT/BIPVC-PHOLUMB-151X151-1
Avsluta Glans
Material Polypropen, PVC
Kvantitet 1 Tecken
Stil Klass C
Monteringstyp Ytmontering
För användning med (applikation) Anläggningsidentifiering, säkerhetsidentifiering
Höjd (engelska) 5,94 tum
Bredd (engelska) 5,94 tum
Temperaturområde (metriskt) -40 °C till +66 °C
Form L-formad
Temperaturområde (engelska) -40 °F till +150 °F
Språk Universell
Mått (L x B) 151 x 151 mm
Visad text Brandlarm blinkande ljus
Produkttyp Säkerhet tecken
Färg Fotoluminescerande på rött