Läs mer
Brady™ ISO Säkerhetsskyltrulle utan text - Varning: Biologisk fara
Produktkod. 15956475 Handla allt Brady Produkter
Change view
Mått (L x B):
43 x 50 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 250
Produktkod. Mått (L x B) Förpackningsstorlek
15956475 43 x 50 mm Paket med 250
1 options
Produktkod. 15956475 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 827648
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1640.00 SEK
    1451.20 SEK / Paket med 250
    Save 188.80 SEK
    11% Av
Beräknad leverans: 19-11-2026
Säkerhetsskylt för identifiering av faror.
  • Skylt överensstämmer med ISO 7010
  • Förbättrar säkerheten på arbetsplatsen
Specifikationer
Alternativt artikelnummer PIC W009- Tri 050-PE-ROLL/1
Avsluta Glans
Material Laminerad polyester
Typ av lim Permanent akryl
Form Triangulär
Mått (L x B) 43 x 50 mm
Färg Svart på gult