Läs mer
Brady™ ISO Säkerhetsskyltrulle utan text - Varning: Radioaktivt material eller joniserande strålning
Handla allt Brady ProdukterBeskrivning
- Skylt överensstämmer med ISO 7010
- Förbättrar säkerheten på arbetsplatsen
Specifikationer
Specifikationer
| Alternativt artikelnummer | PIC W003-Tri 025-PE-ROLL/1 |
| Avsluta | Glans |
| Material | Laminerad polyester |
| Typ av lim | Permanent akryl |
| Form | Triangulär |
| Mått (L x B) | 22 x 23 mm |
| Färg | Svart på gult |