Läs mer
Brady™ ISO Säkerhetsskylt 'Bär laboratorierock', engelska
Beskrivning
- Ge visuell varning om att laboratorierock måste bäras i området
Specifikationer
Specifikationer
| Alternativt artikelnummer | M/M059/EN566/PP-600X200-1 |
| Material | Polypropen |
| Kvantitet | 1 Tecken |
| Storlek (engelska) | 7,87 x 23,62 tum. |
| Monteringstyp | Ytmontering |
| För användning med (applikation) | Anläggningsidentifiering, säkerhetsidentifiering |
| Höjd (engelska) | 7,87 tum |
| Tjocklek | 1.55 mm |
| Bredd (engelska) | 23,62 tum. |
| Temperaturområde (metriskt) | -40 °C till +120 °C |
| Visa mer |