Läs mer
Brady™ ISO Säkerhetsskylt 'Bär laboratorierock', engelska
Produktkod. 17861705
Mått (L x B):
50 x 150 mm
105 x 297 mm
150 x 450 mm
200 x 600 mm
210 x 148 mm
297 x 210 mm
420 x 297 mm
Material:
Polyester
Polypropen
Produktkod. 17861705
Brand: Brady™ 311384
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Säkerhetsskylt som betyder att en laboratorierock måste bäras.
  • Ge visuell varning om att laboratorierock måste bäras i området
Specifikationer
Alternativt artikelnummer M/M059/EN566/PP-148X210-1
Material Polypropen
Kvantitet 1 Tecken
Storlek (engelska) 8,27 x 5,83 tum.
Monteringstyp Ytmontering
För användning med (applikation) Anläggningsidentifiering, säkerhetsidentifiering
Höjd (engelska) 8,27 tum.
Tjocklek 1.55 mm
Bredd (engelska) 5,83 tum.
Temperaturområde (metriskt) -40 °C till +120 °C
Form Rektangulär
Temperaturområde (engelska) -40 °F till +248 °F
Språk Engelska
Mått (L x B) 210 x 148 mm
Visad text Bär laboratorierock
Produkttyp Säkerhet tecken
Färg Vitt på blått