Läs mer
Brady™ ISO Säkerhetsskylt 'Bär laboratorierock', engelska
Produktkod. 17881695
Change view
Mått (L x B):
50 x 150 mm
105 x 297 mm
150 x 450 mm
200 x 600 mm
210 x 148 mm
297 x 210 mm
420 x 297 mm
Material:
Polyester
Polypropen
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (L x B) Material
17881695 50 x 150 mm Polyester
17811705 105 x 297 mm Polyester
17831775 150 x 450 mm Polyester
17821705 200 x 600 mm Polyester
17801785 210 x 148 mm Polyester
17891775 297 x 210 mm Polyester
17831725 420 x 297 mm Polyester
17871785 50 x 150 mm Polypropen
17851715 105 x 297 mm Polypropen
17871745 150 x 450 mm Polypropen
17831755 200 x 600 mm Polypropen
17861705 210 x 148 mm Polypropen
17881785 297 x 210 mm Polypropen
17881715 420 x 297 mm Polypropen
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Produktkod. 17881695 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 311373
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Säkerhetsskylt som betyder att en laboratorierock måste bäras.
  • Ge visuell varning om att laboratorierock måste bäras i området
Specifikationer
Alternativt artikelnummer M/M059/EN566/PE-150X50-1
Avsluta Glans
Material Polyester
Kvantitet 1 Tecken
Storlek (engelska) 1,97 x 5,91 tum.
Typ av lim Permanent
Monteringstyp Ytmontering
För användning med (applikation) Anläggningsidentifiering, säkerhetsidentifiering
Höjd (engelska) 1,97 tum.
Tjocklek 0.099 mm
Bredd (engelska) 5,91 tum.
Temperaturområde (metriskt) -40 °C till +110 °C
Form Rektangulär
Temperaturområde (engelska) -40 °F till +230 °F
Språk Engelska
Mått (L x B) 50 x 150 mm
Visad text Bär laboratorierock
Produkttyp Säkerhet tecken
Färg Vitt på blått