Beskrivning
- Ge visuell varning om att laboratorierock måste bäras i området
Specifikationer
Specifikationer
| Alternativt artikelnummer | M/M059/EN566/PE-210X297-1 |
| Avsluta | Glans |
| Material | Polyester |
| Kvantitet | 1 Tecken |
| Storlek (engelska) | 11,69 x 8,27 tum. |
| Typ av lim | Permanent |
| Monteringstyp | Ytmontering |
| För användning med (applikation) | Anläggningsidentifiering, säkerhetsidentifiering |
| Höjd (engelska) | 11,69 tum. |
| Tjocklek | 0.099 mm |
| Visa mer |