Läs mer
Brady™ ISO Säkerhetsskylt ''Bär laboratorierock'', franska
Produktkod. 17891785
Change view
Mått (L x B):
50 x 150 mm
105 x 297 mm
150 x 450 mm
200 x 600 mm
210 x 148 mm
297 x 210 mm
420 x 297 mm
Material:
Polyester
Polypropen
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (L x B) Material
17891785 200 x 600 mm Polypropen
17871715 50 x 150 mm Polyester
17841725 105 x 297 mm Polyester
17851725 150 x 450 mm Polyester
17831705 200 x 600 mm Polyester
17861725 210 x 148 mm Polyester
17841775 297 x 210 mm Polyester
17891725 420 x 297 mm Polyester
17801715 50 x 150 mm Polypropen
17851755 105 x 297 mm Polypropen
17841755 150 x 450 mm Polypropen
17801725 210 x 148 mm Polypropen
17871755 297 x 210 mm Polypropen
17891755 420 x 297 mm Polypropen
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Produktkod. 17891785 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 311397
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Säkerhetsskylt som betyder att en laboratorierock måste bäras.
  • Ge visuell varning om att laboratorierock måste bäras i området
Specifikationer
Alternativt artikelnummer M/M059/FR797/PP-600X200-1
Material Polypropen
Kvantitet 1 Tecken
Storlek (engelska) 7,87 x 23,62 tum.
Monteringstyp Ytmontering
För användning med (applikation) Anläggningsidentifiering, säkerhetsidentifiering
Höjd (engelska) 7,87 tum
Tjocklek 1.55 mm
Bredd (engelska) 23,62 tum.
Temperaturområde (metriskt) -40 °C till +120 °C
Form Rektangulär
Temperaturområde (engelska) -40 °F till +248 °F
Språk franska
Mått (L x B) 200 x 600 mm
Visad text Bär laboratorierock
Produkttyp Säkerhet tecken
Färg Vitt på blått