Läs mer
Brady™ ISO Säkerhetsskylt ''Bär laboratorierock'', tyska
Produktkod. 17881755 Handla allt Brady Produkter
Change view
Mått (L x B):
40 x 150 mm
50 x 150 mm
105 x 297 mm
150 x 450 mm
200 x 600 mm
210 x 148 mm
297 x 210 mm
420 x 297 mm
Material:
Polyester
Polypropen
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (L x B) Material
17881755 105 x 297 mm Polypropen
17801735 40 x 150 mm Polyester
17811785 105 x 297 mm Polyester
17871725 150 x 450 mm Polyester
17851695 200 x 600 mm Polyester
17881725 210 x 148 mm Polyester
17821735 297 x 210 mm Polyester
17831735 420 x 297 mm Polyester
17801765 50 x 150 mm Polypropen
17811725 150 x 450 mm Polypropen
17811765 200 x 600 mm Polypropen
17821715 210 x 148 mm Polypropen
17801795 297 x 210 mm Polypropen
17811715 420 x 297 mm Polypropen
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Codice prodotto. 17881755 missing translation for 'mfr' Brady™ missing translation for 'supplierNo' 311409
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    145.00 SEK
    143.44 SEK / Paket med 1
    Save 1.56 SEK
    1% Av
Visualizza tutte le promozioni
Beräknad leverans: 01-10-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Säkerhetsskylt som betyder att en laboratorierock måste bäras.
  • Ge visuell varning om att laboratorierock måste bäras i området
Specifica
Alternativt artikelnummer M/M059/DE427/PP-297X105-1
Material Polypropen
Kvantitet 1 Tecken
Storlek (engelska) 4,13 x 11,69 tum.
Monteringstyp Ytmontering
För användning med (applikation) Anläggningsidentifiering, säkerhetsidentifiering
Höjd (engelska) 4,13 tum.
Tjocklek 1.55 mm
Bredd (engelska) 11,69 tum.
Temperaturområde (metriskt) -40 °C till +120 °C
Form Rektangulär
Temperaturområde (engelska) -40 °F till +248 °F
Språk tyska
Mått (L x B) 105 x 297 mm
Visad text Bär laboratorierock
Produkttyp Säkerhet tecken
Färg Vitt på blått
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.