Läs mer
Brady™ ISO Säkerhetsskylt utan text - allmän varning
Produktkod. 16455900 Handla allt Brady Produkter
Change view
Mått (L x B):
22 x 25 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 13
Produktkod. Mått (L x B) Förpackningsstorlek
16455900 22 x 25 mm Paket med 13
1 options
Produktkod. 16455900 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 826611
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    110.00 SEK
    104.18 SEK / Paket med 13
    Save 5.82 SEK
    5% Av
I lager
Säkerhetsskylt för identifiering av faror.
  • Skylt överensstämmer med ISO 7010
  • Förbättrar säkerheten på arbetsplatsen
Specifikationer
Alternativt artikelnummer PIC W001-Tri 025-PE-SHEET/13
Avsluta Glans
Material Laminerad polyester
Typ av lim Permanent akryl
Form Triangulär
Mått (L x B) 22 x 25 mm
Färg Svart på gult