Läs mer
Brady™ ISO Säkerhetsskylt utan text - Varning: Biologisk fara
Produktkod. 17183833
Change view
Mått (L x B):
9 x 10 mm
22 x 25 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (L x B) unitSize
17183833 22 x 25 mm -
15776429 9 x 10 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17183833 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 139021
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Säkerhetsskylt för identifiering av faror.
  • Skylt överensstämmer med ISO 7010
  • Förbättrar säkerheten på arbetsplatsen
Specifikationer
Alternativt artikelnummer W/W009/NT-SA-TRI 20/15-B
Avsluta Glans
Material Laminerad polyester
Typ av lim Permanent akryl
Form Triangulär
Mått (L x B) 22 x 25 mm
Färg Svart på gult