Läs mer
Brady™ ISO Säkerhetsuniversalskylt 'Bär laboratorierock'
Produktkod. 17841695
Mått (L x B):
10 x 10 cm
15 x 15 cm
20 x 20 cm
31,5 x 31,5 cm
5 x 5 cm
Material:
Polyester
Polypropen
Product Code. 17841695
Brand: Brady™ 311369
Only null left
Add to basket
Add to basket
Säkerhetsskylt som betyder att en laboratorierock måste bäras.
  • Ge visuell varning om att laboratorierock måste bäras i området
Specifications
Alternativt artikelnummer M/M059/NT/PP-DIA100-1
Material Polypropen
Kvantitet 1 Tecken
Storlek (engelska) 3,94 tum Dia.
Diameter (metrisk) 100 mm
Monteringstyp Ytmontering
För användning med (applikation) Anläggningsidentifiering, säkerhetsidentifiering
Tjocklek 1.55 mm
Temperaturområde (metriskt) -40 °C till +120 °C
Form Rund
Temperaturområde (engelska) -40 °F till +248 °F
Språk Universell
Mått (L x B) 10 x 10 cm
Visad text Bär laboratorierock
Produkttyp Säkerhet tecken
Färg Vitt på blått